Imprimer
24-Epibrassinolide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIE0244-100MG BIE0244-10MG
APOSBIE0244-100MGEA 0 EUR
APOSBIE0244-100MG APOSBIE0244-10MG
24-Epibrassinolide
24-Epibrassinolide
Formule: C₂₈H₄₈O₆
Point de fusion: 254…256 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00133310
Numéro CAS: 78821-43-9