Imprimer
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: N,2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride, 2,2,2-trichloroethyl sulphochloridate,chlorosulphuric acid 2,2,2-trichloroethyl ester
BICR142-10G BICR142-5G BICR142-1G
APOSBICR142-10GEA 493 EUR
APOSBICR142-10G APOSBICR142-5G APOSBICR142-1G
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
2,2,2-trichloroethoxysulphonyl chloride
Formule: C₂H₂Cl₄O₃S
Densité: 1.86 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD19200066
Numéro CAS: 764-09-0
ONU: 3265
ADR: 8,II