Imprimer
(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICR126-1G BICR126-5G
APOSBICR126-1GEA 0 EUR
APOSBICR126-1G APOSBICR126-5G
(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11052916
Numéro CAS: 802541-88-4