Imprimer
D-bishomopropargylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICR120-1G BICR120-200MG BICR120-500MG
APOSBICR120-1GEA 1320 EUR
APOSBICR120-1G APOSBICR120-200MG APOSBICR120-500MG
D-bishomopropargylglycine
D-bishomopropargylglycine
Formule: C₇H₁₁NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11052908
Numéro CAS: 211054-03-4