Imprimer
Boc-L-homopropargylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,Boc-L-homopropargylglycine
BICR119-100MG BICR119-500MG
APOSBICR119-100MGEA 545 EUR
APOSBICR119-100MG APOSBICR119-500MG
Boc-L-homopropargylglycine
Boc-L-homopropargylglycine
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227.257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052897
Numéro CAS: 208522-16-1