Imprimer
rac-GR24
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3aR*,8bS*,E)-3-(((R*)-4-methyl-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yloxy)methylene)-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one
BICR114-100MG BICR114-20MG BICR114-5MG
APOSBICR114-100MGEA 4320 EUR
APOSBICR114-100MG APOSBICR114-20MG APOSBICR114-5MG
rac-GR24
rac-GR24
Formule: C₁₇H₁₄O₅
MW: 298.29 g/mol
Point de fusion: 156…157 °C
Densité: 1.364 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12405021
Numéro CAS: 76974-79-3