Imprimer
(S)-α-Methyl-phenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICR107-1G BICR107-5G
APOSBICR107-1GEA 0 EUR
APOSBICR107-1G APOSBICR107-5G
(S)-α-Methyl-phenylglycine
(S)-α-Methyl-phenylglycine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371947
Numéro CAS: 13398-26-0