Imprimer
(S)-β3-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-3-phenylpropionic acid, H-β-Phenyl-Ala-OH, (S)-3-amino-3-phenylpropanoic acid
BICR106-1G BICR106-5G BICR106-10G
APOSBICR106-1GEA 43.5 EUR
APOSBICR106-1G APOSBICR106-5G APOSBICR106-10G
(S)-β3-phenylalanine
(S)-β3-phenylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076238
Numéro CAS: 40856-44-8