3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4373-1G
BICL4373-5G
BICL4373-2G
APOSBICL4373-1GEA
238
EUR
APOSBICL4373-1G
APOSBICL4373-5G
APOSBICL4373-2G
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose ≥98%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-O-(1-ethoxyethylidene)-β-D-mannopyranose
Formule:
C₁₆H₂₄O₁₀ Point de fusion: 103…104 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD01863564 Numéro CAS: 28140-37-6 |