Imprimer
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: D-Maltose heptaacetate
BICL4340-1G BICL4340-2G BICL4340-5G
APOSBICL4340-1GEA 323 EUR
APOSBICL4340-1G APOSBICL4340-2G APOSBICL4340-5G
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose ≥98%
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-maltose
Formule: C₂₆H₃₆O₁₈
MW: 636.553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397800
Numéro CAS: 56285-96-2