Imprimer
6-O-Feruloyl-D-glucose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4335-10MG BICL4335-25MG BICL4335-50MG
APOSBICL4335-10MGEA 336 EUR
APOSBICL4335-10MG APOSBICL4335-25MG APOSBICL4335-50MG
6-O-Feruloyl-D-glucose ≥98%
6-O-Feruloyl-D-glucose
Formule: C₁₆H₂₀O₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18643048
Numéro CAS: 252207-50-4