Imprimer
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4330-1MG BICL4330-2MG BICL4330-5MG
APOSBICL4330-1MGEA 522 EUR
APOSBICL4330-1MG APOSBICL4330-2MG APOSBICL4330-5MG
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose ≥95%
2-(Dihydrogen phosphate) D-glucose
Formule: C₆H₁₃O₉P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397795
Numéro CAS: 67101-62-6