Imprimer
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4305-2MG BICL4305-1MG
APOSBICL4305-2MGEA 1090 EUR
APOSBICL4305-2MG APOSBICL4305-1MG
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
2,6-Di-O-(carboxymethyl)-D-glucose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 95350-37-1