Hesperetin 7-O-β-D-glucuronide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
3,4-Dihydro-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4293-10MG
BICL4293-5MG
BICL4293-1MG
APOSBICL4293-10MGEA
490
EUR
APOSBICL4293-10MG
APOSBICL4293-5MG
APOSBICL4293-1MG
Hesperetin 7-O-β-D-glucuronide ≥95%
Hesperetin 7-O-β-D-glucuronide
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
1237479-09-2 |