Imprimer
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4290-5MG BICL4290-1MG BICL4290-2MG
APOSBICL4290-5MGEA 768 EUR
APOSBICL4290-5MG APOSBICL4290-1MG APOSBICL4290-2MG
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
3-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formule: C₈H₁₄O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28967907
Numéro CAS: 95350-39-3