Imprimer
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4289-2MG BICL4289-5MG BICL4289-1MG
APOSBICL4289-2MGEA 377 EUR
APOSBICL4289-2MG APOSBICL4289-5MG APOSBICL4289-1MG
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose ≥95%
6-O-(Carboxymethyl)-D-glucose
Formule: C₈H₁₄O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122842
Numéro CAS: 95350-38-2