Imprimer
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-GalNAc, 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
BICL4276-100MG BICL4276-250MG BICL4276-500MG
APOSBICL4276-100MGEA 357 EUR
APOSBICL4276-100MG APOSBICL4276-250MG APOSBICL4276-500MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-galactopyranoside
Formule: C₁₆H₂₄N₄O₉
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122833
Numéro CAS: 142072-14-8