2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Aminoethyl 4,6-dideoxy-4-[(3-hydroxy-3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-O-methyl-β-D-glucopyranoside
BICL4271-1MG
BICL4271-2MG
APOSBICL4271-1MGEA
1420
EUR
APOSBICL4271-1MG
APOSBICL4271-2MG
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside ≥95%
2-Aminoethyl β-D-anthropyranoside
Formule:
C₁₄H₂₈N₂O₆ MW: 320.382 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28122828 Numéro CAS: 1042430-66-9 |