Imprimer
Methyl β-D-mannopyranoside isopropylate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl β-D-mannopyranoside 140 molar % isopropanol
BICL4264-100MG BICL4264-250MG BICL4264-500MG
APOSBICL4264-100MGEA 351 EUR
APOSBICL4264-100MG APOSBICL4264-250MG APOSBICL4264-500MG
Methyl β-D-mannopyranoside isopropylate ≥98%
Methyl β-D-mannopyranoside isopropylate
Formule: C₇H₁₄O₆·(CH₃)₂CHOH
MW: 254.277 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453195
Numéro CAS: 911673-07-9