Imprimer
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: NSC 185323, 6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-bis-O-(1-methylethylidene)-α-D-galactopyranose
BICL4242-1G BICL4242-5G BICL4242-2G
APOSBICL4242-1GEA 447 EUR
APOSBICL4242-1G APOSBICL4242-5G APOSBICL4242-2G
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose ≥98%
6-Deoxy-6-iodo-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
Formule: C₁₂H₁₉IO₅
MW: 370.181 g/mol
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038408
Numéro CAS: 4026-28-2