Imprimer
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: β-D-Gal-(1→3)-α-D-GalNAc-1→OCH2Ph, Benzyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside, Benzyl 3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-GalNAc
BICL4241-10MG BICL4241-25MG BICL4241-50MG
APOSBICL4241-10MGEA 420 EUR
APOSBICL4241-10MG APOSBICL4241-25MG APOSBICL4241-50MG
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside ≥98%
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(β-D-galactopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
Formule: C₂₁H₃₁NO₁₁
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057916
Numéro CAS: 3554-96-9