Imprimer
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4236-10G BICL4236-2G BICL4236-5G
APOSBICL4236-10GEA 978 EUR
APOSBICL4236-10G APOSBICL4236-2G APOSBICL4236-5G
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Formule: C₁₂H₂₀O₆
Point de fusion: 118…119 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00067639
Numéro CAS: 25018-67-1