Imprimer
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4229-100MG BICL4229-250MG BICL4229-500MG
APOSBICL4229-100MGEA 364 EUR
APOSBICL4229-100MG APOSBICL4229-250MG APOSBICL4229-500MG
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
Point de fusion: 150…151 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069785
Numéro CAS: 19887-85-5