Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl trichloroacetimidate
BICL4217-1G BICL4217-5G
APOSBICL4217-1GEA 62.5 EUR
APOSBICL4217-1G APOSBICL4217-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369652
Numéro CAS: 353264-42-3