Imprimer
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-β-D-glucopyranosyl fluoride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4215-100MG BICL4215-250MG BICL4215-50MG
APOSBICL4215-100MGEA 447 EUR
APOSBICL4215-100MG APOSBICL4215-250MG APOSBICL4215-50MG
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-β-D-glucopyranosyl fluoride ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-benzoyl-β-D-glucopyranosyl fluoride
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4163-40-0