Imprimer
Sulindac sulphide-acyl-β-D-glucuronide ≥92%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4198-1MG BICL4198-2MG
APOSBICL4198-1MGEA 504 EUR
APOSBICL4198-1MG APOSBICL4198-2MG
Sulindac sulphide-acyl-β-D-glucuronide ≥92%
Sulindac sulphide-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 59973-78-3