Imprimer
Rhein-acyl-β-D-glucuronide ≥91%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4194-1MG BICL4194-2MG
APOSBICL4194-1MGEA 629 EUR
APOSBICL4194-1MG APOSBICL4194-2MG
Rhein-acyl-β-D-glucuronide ≥91%
Rhein-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 190605-03-9