Imprimer
Ramipril-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4192-1MG BICL4192-2MG
APOSBICL4192-1MGEA 768 EUR
APOSBICL4192-1MG APOSBICL4192-2MG
Ramipril-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Ramipril-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1357570-21-8