Imprimer
(R)-Propranolol-O-β-D-glucuronide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4189-1MG BICL4189-2MG
APOSBICL4189-1MGEA 447 EUR
APOSBICL4189-1MG APOSBICL4189-2MG
(R)-Propranolol-O-β-D-glucuronide ≥95%
(R)-Propranolol-O-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 58657-79-7