Imprimer
2-Nitrophenyl β-D-glucuronide ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4183-100MG BICL4183-250MG BICL4183-500MG
APOSBICL4183-100MGEA 420 EUR
APOSBICL4183-100MG APOSBICL4183-250MG APOSBICL4183-500MG
2-Nitrophenyl β-D-glucuronide ≥99%
2-Nitrophenyl β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 137629-36-8