Imprimer
Methyl 3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: β-D-GlcNAc(1-3)-β-D-Gal-1-OMe
BICL4168-5MG BICL4168-1MG BICL4168-2MG
APOSBICL4168-5MGEA 782 EUR
APOSBICL4168-5MG APOSBICL4168-1MG APOSBICL4168-2MG
Methyl 3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside ≥98%
Methyl 3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 93253-17-9