Imprimer
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4137-1G BICL4137-2G BICL4137-5G
APOSBICL4137-1GEA 281 EUR
APOSBICL4137-1G APOSBICL4137-2G APOSBICL4137-5G
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1055325-21-7