Imprimer
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4134-250MG BICL4134-500MG
APOSBICL4134-250MGEA 768 EUR
APOSBICL4134-250MG APOSBICL4134-500MG
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1004771-43-0