Imprimer
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BICL4132-1MG BICL4132-5MG BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA 393 EUR
APOSBICL4132-1MG APOSBICL4132-5MG APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Formule: C₂₃H₂₈O₁₂
MW: 496.461 g/mol
Point d'ébullition: 805 °C
Point de fusion: 90 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11977846
Numéro CAS: 99043-04-6