(R,S)-Ketoprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4124-1MG
BICL4124-2MG
APOSBICL4124-1MGEA
475
EUR
APOSBICL4124-1MG
APOSBICL4124-2MG
(R,S)-Ketoprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
(R,S)-Ketoprofen-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
76690-94-3 |