Imprimer
(R,S)-Ibuprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4117-1MG BICL4117-5MG BICL4117-2MG
APOSBICL4117-1MGEA 323 EUR
APOSBICL4117-1MG APOSBICL4117-5MG APOSBICL4117-2MG
(R,S)-Ibuprofen-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
(R,S)-Ibuprofen-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 115075-59-7