Imprimer
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4104-100MG BICL4104-250MG BICL4104-50MG
APOSBICL4104-100MGEA 586 EUR
APOSBICL4104-100MG APOSBICL4104-250MG APOSBICL4104-50MG
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
D-Glucose-1,6-13C2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 201741-04-0