Imprimer
Fenofibric acid-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4102-1MG BICL4102-2MG
APOSBICL4102-1MGEA 434 EUR
APOSBICL4102-1MG APOSBICL4102-2MG
Fenofibric acid-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Fenofibric acid-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 60318-63-0