Imprimer
Etodolac-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4092-1MG BICL4092-5MG BICL4092-2MG
APOSBICL4092-1MGEA 377 EUR
APOSBICL4092-1MG APOSBICL4092-5MG APOSBICL4092-2MG
Etodolac-acyl-β-D-glucuronide ≥95%
Etodolac-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 79541-43-8