Imprimer
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4073-100MG BICL4073-50MG BICL4073-25MG
APOSBICL4073-100MGEA 1350 EUR
APOSBICL4073-100MG APOSBICL4073-50MG APOSBICL4073-25MG
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
Formule: C₆H₁₁FO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069169
Numéro CAS: 30694-44-1