Imprimer
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4059-100MG BICL4059-25MG BICL4059-50MG
APOSBICL4059-100MGEA 1120 EUR
APOSBICL4059-100MG APOSBICL4059-25MG APOSBICL4059-50MG
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose ≥98%
1,6:3,4-Dianhydro-β-D-altropyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 3868-04-0