1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4030-1G
BICL4030-2G
BICL4030-500MG
APOSBICL4030-1GEA
0
EUR
APOSBICL4030-1G
APOSBICL4030-2G
APOSBICL4030-500MG
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranose ≥98%
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-β-D-galactopyranose
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro CAS:
52579-97-2 |