Imprimer
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4029-1MG BICL4029-5MG BICL4029-2MG
APOSBICL4029-1MGEA 0 EUR
APOSBICL4029-1MG APOSBICL4029-5MG APOSBICL4029-2MG
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid
Formule: C₉H₁₄O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683259
Numéro CAS: 188854-96-8