Imprimer
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4022-1MG BICL4022-5MG BICL4022-2MG
APOSBICL4022-1MGEA 0 EUR
APOSBICL4022-1MG APOSBICL4022-5MG APOSBICL4022-2MG
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 122274-98-0