Imprimer
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4021-10MG BICL4021-5MG BICL4021-2MG
APOSBICL4021-10MGEA 0 EUR
APOSBICL4021-10MG APOSBICL4021-5MG APOSBICL4021-2MG
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose ≥98%
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 80325-59-3