Imprimer
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4012-500MG BICL4012-100MG BICL4012-250MG
APOSBICL4012-500MGEA 0 EUR
APOSBICL4012-500MG APOSBICL4012-100MG APOSBICL4012-250MG
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-4-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 55682-47-8