Imprimer
Acemetacin-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
BICL4002-1MG BICL4002-5MG BICL4002-2MG
APOSBICL4002-1MGEA 400 EUR
APOSBICL4002-1MG APOSBICL4002-5MG APOSBICL4002-2MG
Acemetacin-acyl-β-D-glucuronide ≥98%
Acemetacin-acyl-β-D-glucuronide
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1260603-31-3