Imprimer
Clavulanate:Cellulose
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
BIC581-10G BIC581-1G BIC581-5G
APOSBIC581-10GEA 255 EUR
APOSBIC581-10G APOSBIC581-1G APOSBIC581-5G
Clavulanate:Cellulose
Clavulanate:Cellulose
Formule: C₈H₈NO₅·K
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 61177-45-5
EINECS: 262-640-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III