Imprimer
Phosphocreatine sel de sodium
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
BIC1452-25G BIC1452-5G
APOSBIC1452-25GEA 522 EUR
APOSBIC1452-25G APOSBIC1452-5G
Phosphocreatine sel de sodium
Phosphocreatine sel de sodium
Formule: C₄H₈N₃O₅P·2Na
MW: 255.077 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014351
Numéro CAS: 6190-45-0