5-Nitro-DL-tryptophan
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
BIB6251-1G
BIB6251-250MG
BIB6251-500MG
APOSBIB6251-1GEA
0
EUR
APOSBIB6251-1G
APOSBIB6251-250MG
APOSBIB6251-500MG
5-Nitro-DL-tryptophan
5-Nitro-DL-tryptophan
Formule:
C₁₁H₁₁N₃O₄ Point de fusion: 270…272 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02683872 Numéro CAS: 6525-46-8 |